Learn More
Bel-Art™ Pissettes bicolores SP Scienceware™ - avec Safety-Vented™ et étiquette de sécurité, à col large
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Chemical Label:
Custom Write-on
Isopropanol
Methyl Ethyl Ketone
Éthanol
Description
Une vanne unique en deux parties empêche l’accumulation de pression de solvants à l’intérieur des pissettes dotées d’une étiquette de sécurité Right-to-Know (Bon à savoir)
Les composés volatils sont évacués pour éliminer les égouttements de solvant. Le nom chimique et la formule, le losange à quatre couleurs selon la section 704 de la National Fire Protection Association (NFPA), les dangers pour la santé, le n° CAS (Chemical Abstract Service) et des recommandations de vêtements et équipements de protection sont préimprimés.
- La valve élimine les gouttes ; Pissette permettant la distribution de liquide en position verticale ou la tête en bas
- Flacon à col large de 53 mm (2 po) pour faciliter le remplissage
- Bouchon en PP étanche ; Code couleur pour faciliter l’identification
- En PEBD translucide résistant aux solvants ; Le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge
- Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Étiquetage avec six noms de solvants parmi les plus couramment utilisés ou à étiqueter soi-même ; Étiquetage personnalisé disponible
Informations sur la commande
8 oz (250 ml)
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon de sécurité avec prise d’air |
Chemical Label | Éthanol |
Type de produit | Pissette |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Translucides |
Diamètre (métrique) externe du col | 53 mm |
À utiliser avec (application) | Éthanol |