Learn More
Bel-Art™ Accessoire pour agitation au vortex SP Scienceware™, pour microtubes à centrifuger
Mélange simultanément le contenu de 20 tubes (maximum). L’accessoire pour agitation au vortex Bel-Art™ SP Scienceware™ pour microtubes à centrifuger maintient en toute sécurité les microtubes à centrifuger de 1,5 ml dans un disque pour une centrifugation simultanée au vortex.
Marque: Bel-Art™ H37080-0020
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Description
- Le contenu des tubes est mélangé en tenant l’arbre contre le tampon en caoutchouc d’un agitateur vortex
- En PP avec arbre de 6-1/2 po (165 mm) en Delrin et manche sphérique de 1 po (25,4 mm) de diamètre
Spécification
Matériel de centrifugation | |
Polypropylène, Delrin | |
Microtube à centrifuger | |
16,5 cm |