Learn More
SP Scienceware™ Pelles d’échantillonnage à manche long et à conditionnement double Bel-Art™ Sterileware
Minimisation de la contamination en cas de collecte de petits échantillons
Marque:  SP Scienceware™ H36946-1010
Informations supplémentaires : Poids : 0.68040kg
Code produit. 16619755
  • 38.02€ / 10 pièces
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
La poignée longue présente sur ces pelles permet aux utilisateurs d’atteindre les bocaux, les flacons et d’autres zones confinées afin de minimiser le risque de contact avec les matériaux échantillonnés.
  • Dix pelles emballées individuellement sont placées dans un sachet extérieur afin de créer plusieurs couches de protection contre les contaminants et les débris
  • Idéales pour une utilisation dans les salles blanches multizones
  • Polystyrène approuvé par la FDA, sans danger pour un contact avec les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma SAL 10-6
  • Lot estampillé pour un suivi précis, et livré avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Spécification
Certificat du processus de stérilisation
Long manche
17,8 cm
4 cm
14,79 ml
Stérile
Blanc
7 in
1 9/16 pouces
3 c. à café
Pelle d’échantillonnage à manche long