Learn More
SP Scienceware™ Pelles d’échantillonnage stériles à conditionnement double Bel-Art™ Sterileware, blanches
Deux sacs réduisent la contamination des échantillons
37.60€ - 69.50€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Blanc |
Certifications/Conformité | Certificat du processus de stérilisation |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16639745
|
SP Scienceware™
H36902-1010 |
200 ml (2 oz) | 60 ml |
37.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16649745
|
SP Scienceware™
H36904-1010 |
4 oz | 125 ml |
47.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16659745
|
SP Scienceware™
H36906-1010 |
8 oz | 250 ml |
69.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Idéales pour les salles blanches multizones, ces pelles d’échantillonnage d’un seul tenant à conditionnement double SterileWare™ sont parfaites pour prélever des échantillons, en particulier à partir de récipients à col large.
- Dix pelles emballées individuellement sont placées dans un sachet extérieur afin de créer plusieurs couches de protection contre les contaminants et les débris
- Restent droites lorsqu’elles sont placées sur une surface plane ; Peuvent être utilisées comme nacelles de pesée
- Pelles d’échantillonnage de 2 oz et 4 oz dotées d’un long manche pour éloigner la main de l’échantillon
- Polystyrène approuvé par la FDA, sans danger pour un contact avec les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma SAL 10-6
- Lot estampillé pour un suivi précis, et livré avec un certificat du processus de stérilisation
Ces pelles d’échantillonnage sont conçues pour la récupération d’échantillons provenant d’un plus grand volume. Permet d’estimer la capacité / les volumes, non destinée à mesurer le poids / volume exact des échantillons. Les volumes indiqués représentent les échantillons d’amas typiques.
Spécification
Pelle | |
Blanc | |
10/boîte |
Stérile | |
Certificat du processus de stérilisation |