Learn More
Bel-Art™ Cadre en plastique SP Scienceware™ pour portoir pour tubes à essai Switch-Grid™
Le rack à châssis divisé innovant peut contenir jusqu’à deux grilles de tubes de tailles différentes et permet aux utilisateurs de changer rapidement les grilles pour y placer des tubes de tailles différentes le cas échéant. (Seul le cadre en plastique blanc est fourni. Les grilles sont vendues séparément.)
Marque: Bel-Art™ F18745-0045
17.97 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Les grilles peuvent accueillir des tubes à essai de 10 mm à 30 mm de diamètre (tubes non inclus)
- Cinq séparateurs à code couleur
- Rack à trois niveaux maintenant les tubes fermement en place
- Pieds en caoutchouc empêchant les racks de glisser sur la paillasse ; Ils permettent un empilage sécurisé pour le stockage
- Plus compact et moins coûteux que l’achat de plusieurs racks pour des tubes de différentes tailles.
- Châssis et grilles de rack en plastique POM résistant aux produits chimiques pouvant être nettoyés avec un détergent doux, de l’éthanol ou de l’alcool isopropylique
- Autoclavable à 121°C (250°F)
Informations sur la commande
Il s’agit uniquement du cadre pour le portoir pour tubes à essai Switch-Grid. (Les jeux de grilles doivent être achetés séparément - voir F187451300, F187451600, F187452000, F187452500, F187453000.)
Spécification
Structure pour portoir pour tubes à essai Switch-Grid | |
Grilles de racks pour tubes à essai | |
Tubes à essai | |
L x l x H : 31.8 x 11.1 x 6.7 cm (12.5 x 4.375 x 2.625 po) |
Blanc | |
Plastique | |
1 | |
31.8 x 11.1 x 6.7 cm (12.5 x 4.375 x 2.625 po) |