Learn More
Buerkle™ Égouttoir de paillasse en PVC avec bac collecteur
L’égouttoir de paillasse en PVC Buerkle™ avec bac collecteur est flexible et facile à installer sur une table ou une surface de travail.
281.00€ - 381.00€
Spécification
Type de produit | Egouttoir de paillasse |
---|---|
Couleur | Blanc / Bleu |
Matériau | PVC, Polypropylène |
Code produit | Marque | Format | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11911611
|
Buerkle™
9640-3040 |
400 x 400 mm | 31 |
281.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11931611
|
Buerkle™
9640-3050 |
500 x 500 mm | 49 |
327.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11921611
|
Buerkle™
9640-3060 |
600 x 600 mm | 73 |
381.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Deux grands supports à bases larges garantissent une stabilité suffisante
- Le bac collecteur peut être retiré en toute simplicité pour être vidé
- La positions des tiges stables peut être modifiée à tout moment
- Flexible, peut être utilisé des deux côtés
- Égouttoir en PVC, tiges en PP
- Clé pour les tiges incluse
Spécification
Egouttoir de paillasse | |
Blanc / Bleu | |
PVC, Polypropylène |