Learn More
Benzène-1,4-dithiocarboxamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034190
54.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13363-51-4
C8H8N2S2
196.286
MFCD00046866
USHPIZCRGQUHGN-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,4-dithiocarboxamide, 1,4-benzenedicarbothioamide, benzene-1,4-bis carbothioamide
2795175
benzène-1,4-dicarbothioamide
C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(=S)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13363-51-4
C8H8N2S2
196.286
MFCD00046866
USHPIZCRGQUHGN-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,4-dithiocarboxamide, 1,4-benzenedicarbothioamide, benzene-1,4-bis carbothioamide
2795175
benzène-1,4-dicarbothioamide
C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(=S)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 196.28
Pourcentage de pureté 97%