Learn More
Acide benzènesulfonique, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777365
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
98-11-3, 7664-93-9
C6H6O3S
158.17
MFCD00011689
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
7371
CHEBI:64455
Acide benzène-sulfonique
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
98-11-3, 7664-93-9
C6H6O3S
158.17
MFCD00011689
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
7371
CHEBI:64455
Acide benzène-sulfonique
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonic acid
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45.0°C to 50.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SO3H
Quantité 5 g
Beilstein 11,26
Merck Index 15,1071
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide
Poids de la formule 158.17
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Masse solide ou à fusion cristalline humide