Learn More
Bromure de benzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258755
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2297-65-6
C6H5BrO2S
221.07
CGWWQPZGKPHLBU-UHFFFAOYSA-N
phenylsulfonyl bromide
11138664
Bromure de benzènesulfonyle
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Br
2297-65-6
C6H5BrO2S
221.07
CGWWQPZGKPHLBU-UHFFFAOYSA-N
phenylsulfonyl bromide
11138664
Bromure de benzènesulfonyle
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Br
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl bromide
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19.5°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 83°C to 84°C (0.5 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 221.07
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzenesulfonyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.