Learn More
Chlorure de benzènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-62928
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
98-09-9
C6H5ClO2S
176.62
MFCD00007426
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
7369
Chlorure de benzènesulfonyle
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
98-09-9
C6H5ClO2S
176.62
MFCD00007426
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
7369
Chlorure de benzènesulfonyle
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 14.5°C
Densité 1.3840g/mL
Point d’ébullition 251.0°C to 252.0°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SO2Cl
Indice de réfraction 1.5508 to 1.5528
Quantité 250 mL
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Merck Index 15,1073
Gravité spécifique 1.384
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 176.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide