Learn More
Alfa Aesar™ Fluorure de benzènesulfonyle, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L04689.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 368-43-4 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 5g
Code produit. 11391667
  • 51.34€ / 5g
Expédition estimée
19-05-2021
Identifiants chimiques
368-43-4
160.162
IDIPWEYIBKUDNY-UHFFFAOYSA-N
67779
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
C6H5FO2S
MFCD00007412
phenylsulfonyl fluoride, benzenesulphonyl fluoride, benzenesulfonylfluoride, phenylsulfonylfluoride, benzenesulphonylfluoride, fluorophenylsulfone, pubchem14507, acmc-20alq8, wln: wsfr, benzenesulfonyl fluoride
fluorure de benzènesulfonyle
Spécification
Benzenesulfonyl fluoride
87°C (188°F)
Moisture sensitive
5g
C6H5FO2S
UN2922
phenylsulfonyl fluoride, benzenesulphonyl fluoride, benzenesulfonylfluoride, phenylsulfonylfluoride, benzenesulphonylfluoride, fluorophenylsulfone, pubchem14507, acmc-20alq8, wln: wsfr, benzenesulfonyl fluoride
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
160.162
160.17
1.334
1.492
203°C to 204°C
368-43-4
MFCD00007412
2206835
IDIPWEYIBKUDNY-UHFFFAOYSA-N
fluorure de benzènesulfonyle
67779
98%
Vidéos
FDS Documents