Learn More
Benzo[b]furane-2-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-63879
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4265-16-1
MFCD00015463
ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
61341
1-benzofurane-2-carbalaldéhyde
C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4265-16-1
MFCD00015463
ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
61341
1-benzofurane-2-carbalaldéhyde
C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.2060g/mL
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H6O2
Indice de réfraction 1.6300 to 1.6330
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.206
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: acetone,ethanol,halogenated solvents
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide