Learn More
Acide benzoïque, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776518
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
65-85-0
C7H6O2
122.123
MFCD00002398
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
243
CHEBI:30746
acide benzoïque
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
65-85-0
C7H6O2
122.123
MFCD00002398
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
243
CHEBI:30746
acide benzoïque
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
Note relative au nom For analysis
Point de fusion 121,0°C à 123,0°C
Point d’ébullition 249,0°C
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire C6H5CO2H
Beilstein 09, 92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15, 1093
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :3 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène, l’éther, le chloroforme, le ccl4, le disulfure de carbone et la térébenthine
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité de tissus
Quantité 250g
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.