Learn More
Benzonitrile, pour HPLC, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 446911000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 100-47-0 Poids : 0.15100kg Transport : UN number : 2224 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantité 100mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11905651
  • 56.46€ / 100mL
En stock, prêt à être expédié : 12
Identifiants chimiques
100-47-0
103.12
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
CHEBI:27991
C1=CC=C(C=C1)C#N
C7H5N
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
7505
benzonitrile
Spécification
Benzonitrile
71°C
1.5270 to 1.5290
1.24 mPa.s (25°C)
-13.0°C
100-47-0
C6H5CN
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile
7505
103.12
1.0100g/mL
Flacon en verre
1.01
188.0°C to 191.0°C
100mL
C7H5N
15,1099
Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
C1=CC=C(C=C1)C#N
103.12
CHEBI:27991
HPLC
Vidéos
FDS Documents