Learn More
Benzophénone, 99 +%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510117
15.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
119-61-9
C13H10O
182.22
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
3102
CHEBI:41308
diphénylméthanone
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
119-61-9
C13H10O
182.22
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
3102
CHEBI:41308
diphénylméthanone
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzophenone
Point de fusion 47.0°C to 49.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 305.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2CO
Quantité 50 g
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.