Learn More
Hexafluorophosphate de (benzotriazol-1-yloxy)dipipéridinocarbenium, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228359
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
190849-64-0
C17H24F6N5OP
459.38
MFCD00191769
YNOBMGHLCWIWCL-UHFFFAOYSA-N
hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy piperidin-1-yl methylene piperidin-1-ium hexafluorophosphate v, hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uronium hexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis piperidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-piperidin-1-ium-1-ylidene 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-bis 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uroniumhexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yl bis piperidin-1-yl methylidene oxidanium hexafluorophosphate
10863473
1-[(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy)(piperidin-1-yl)methylidene]-1λ⁵-piperidin-1-ylium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(CC1)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+]1CCCCC1
190849-64-0
C17H24F6N5OP
459.38
MFCD00191769
YNOBMGHLCWIWCL-UHFFFAOYSA-N
hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy piperidin-1-yl methylene piperidin-1-ium hexafluorophosphate v, hbpipu, benzotriazol-1-yloxy dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uronium hexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis piperidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-piperidin-1-ium-1-ylidene 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-bis 1-piperidyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis pentamethylene uroniumhexafluorophosphate, 1,2,3-benzotriazol-1-yl bis piperidin-1-yl methylidene oxidanium hexafluorophosphate
10863473
1-[(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy)(piperidin-1-yl)methylidene]-1λ⁵-piperidin-1-ylium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(CC1)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+]1CCCCC1
Nom chimique ou matériau (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 183°C to 190°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 43.34 to 45.56% C, 14.86 to 15.63% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 1 g
Poids de la formule 459.38
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.