Learn More
Chlorure de benzoyle, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735581
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
98-88-4
C7H5ClO
140.57
MFCD00000653
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
7412
CHEBI:82275
Chlorure de benzoyle
C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
98-88-4
C7H5ClO
140.57
MFCD00000653
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
7412
CHEBI:82275
Chlorure de benzoyle
C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Chlorure de benzoyle, 99 %, C7H5ClO, numéro CAS-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldéhyde, benzaldéhyde, alpha-chloro, chlorure d’acide benzoïque, chlorure de benzènecarbonyle, acide benzoïque, chlorure, alpha-chlorobenzaldéhyde, chlorure de benzoyle, ccris 802, benzoylchlorure 2,5 L, 98,5 % min (GC), 09, 182
Benzoyl Chloride, 99%, C7H5ClO, CAS Number-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, alpha-chloro, benzoic acid chloride, benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoylchloride, ccris 802, benzoylchlorid, 2.5L, 98.5% min. (GC), 09, 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzoyl Chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.0°C
Densité 1.2100g/mL
Point d’ébullition 198.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire C6H5COCl
Indice de réfraction 1.5520 to 1.5540
Quantité 1 L
Numéro UN 1736
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15, 1115
Gravité spécifique 1.21
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
Viscosité 0.0012 Pas (30°C)
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.