Learn More
Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 234.25 |
Pourcentage de pureté | 97% |