Learn More
3-Pyrroline-1-carboxylate de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229086
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
31970-04-4
C12H13NO2
203.24
XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N
benzyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1-cbz-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-cbz-2,5-dihydropyrrole, n-cbz-3-pyrroline, n-carbobenzoxy-3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-benzyloxycarbonyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester
643471
Benzyl2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate
C1C=CCN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2
31970-04-4
C12H13NO2
203.24
XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N
benzyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1-cbz-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-cbz-2,5-dihydropyrrole, n-cbz-3-pyrroline, n-carbobenzoxy-3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-benzyloxycarbonyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester
643471
Benzyl2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate
C1C=CCN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate
Point d’ébullition 133.0°C to 137.0°C (0.6mmHg)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.544
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1.1320g/mL
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C
Gravité spécifique 1.132
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.