Learn More
Benzyl 4-hydroxytétrahydro1-(2H)-pyridinecarboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate |
% min. CAS | 97.0 |
Densité | 1.554g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 235.28 |
Pourcentage de pureté | 97% |