Learn More
Acétate de benzyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7214321
17.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
140-11-4
C9H10O2
150.18
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Acétate de benzyle
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
140-11-4
C9H10O2
150.18
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Acétate de benzyle
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzyl acetate
Point de fusion -51.0°C
Densité 1.0550 g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 102°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2C6H5
Indice de réfraction 1.5010 to 1.5030
Quantité 250 mL
Beilstein 06, 435
Merck Index 15, 1126
Gravité spécifique 1.055
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 1.5 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 150.18
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.