Learn More
Alcool benzylique, spécifié selon les normes Ph.Eur., Acros Organics
53.90€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
12695037
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
447000010
1L Flacon en verre
53.90€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié: 6
12622906
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
447000025
2.5L Flacon en verre
101.00€
2.50L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié: 2
Identifiants chimiques
100-51-6
108.14
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
244
phenylmethanol
C7H8O
MFCD00004599,MFCD03792087
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CHEBI:17987
OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Benzyl alcohol
96°C
1.5380 to 1.5410
1.044
205.0°C
1L
C7H8O
MFCD00004599,MFCD03792087
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
phenylmethanol
244
108.14
1.0440g/mL
Flacon en verre
greater than that of benzylalcohol)
6.6 mPa.s (20°C)
-15.0°C
100-51-6
C6H5CH2OH
15,1127
Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
OCC1=CC=CC=C1
108.14
CHEBI:17987
Réactif ACS
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.