Learn More
Alfa Aesar™ Benzoate de benzyle, 99+ %
Marque:  Alfa Aesar™ L03258.0E
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 120-51-4 Poids : 2.50000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité 2500g
Code produit. 11392076
  • 86.80€ / 2.50kg
En stock, prêt à être expédié : 22
Description
Description
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’alcool, le chloroforme, l’éther, les huiles.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
Spécification
Identifiants chimiques
120-51-4
212.248
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
2345
Benzoate de benzyle
C14H12O2
MFCD00003075
ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
CHEBI:41237
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Benzyl benzoate
147°C (296°F)
323°C to 324°C
2500g
C14H12O2
MFCD00003075
2049280
ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Benzoate de benzyle
2345
212.25
1.112
1.568
18°C to 20°C
120-51-4
C6H5CO2CH2C6H5
UN3082
14,1127
Miscible with ethanol,alcohol,chloroform,ether,oils.
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2
212.248
CHEBI:41237
≥99%
Vidéos
FDS Documents