Learn More
gamma-benzyl L-glutamate, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10157503
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1676-73-9
C12H15NO4
237.25
MFCD00002633
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
122337
acide (2S)-2-amino-5-oxo-5-phénylméthoxypentanoïque
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
1676-73-9
C12H15NO4
237.25
MFCD00002633
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
122337
acide (2S)-2-amino-5-oxo-5-phénylméthoxypentanoïque
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau γ-Benzyl L-glutamate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 162°C to 167°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques +27.20° (20°C c=2,1N HCL)
Rotation spécifique + 27.2
Poids de la formule 237.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre