Learn More
gamma-benzyl L-glutamate, 99+ %, Acros Organics
19.30€ - 188.60€
Identifiants chimiques
N° CAS 1676-73-9
Formule moléculaire C12H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 237.25
Numéro MDL MFCD00002633
InChI Key BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Synonyme h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC Name acide (2S)-2-amino-5-oxo-5-phénylméthoxypentanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10424345 FDS Afficher les documents Acros Organics
225670010
1g Flacon en verre 19.30€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10022820 FDS Afficher les documents Acros Organics
225670050
5g Flacon en verre 59.60€
5g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 3 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10157503 FDS Afficher les documents Acros Organics
225670250
25g Flacon en verre 188.60€
25g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 5 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Spécification
Identifiants chimiques
1676-73-9
237.25
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
122337
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
C12H15NO4
MFCD00002633
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
acide (2S)-2-amino-5-oxo-5-phénylméthoxypentanoïque
Spécification
γ-Benzyl L-glutamate
Flacon en verre
+ 27.2
162°C to 167°C
99+%
98.5% min. (HPLC)
C6H5CH2O2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
237.25
237.25
99%
Authentic
+27.20° (20°C c=2,1N HCL)
Blanc
1g
1676-73-9
C12H15NO4
MFCD00002633
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
acide (2S)-2-amino-5-oxo-5-phénylméthoxypentanoïque
122337
Poudre