Learn More
Benzyl n-butyl éther, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045722
28.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
588-67-0
C11H16O
164.25
MFCD00039954
MAYUYFCAPVDYBQ-UHFFFAOYSA-N
benzyl butyl ether, ether, benzyl butyl, butyl benzyl ether, benzyl n-butyl ether, benzene, butoxymethyl, butoxymethyl benzene, n-butyl benzyl ether, unii-8483x8zo8n, ether, benzyl n-butyl, butoxyphenylmethane
61134
Butoxyméthylbenzène
CCCCOCC1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
588-67-0
C11H16O
164.25
MFCD00039954
MAYUYFCAPVDYBQ-UHFFFAOYSA-N
benzyl butyl ether, ether, benzyl butyl, butyl benzyl ether, benzyl n-butyl ether, benzene, butoxymethyl, butoxymethyl benzene, n-butyl benzyl ether, unii-8483x8zo8n, ether, benzyl n-butyl, butoxyphenylmethane
61134
Butoxyméthylbenzène
CCCCOCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzyl n-butyl ether
Densité 0.92
Point d’ébullition 111°C to 112°C (23 mmHg)
Indice de réfraction 1.491
Quantité 5 g
Beilstein 1935234
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 97%