Learn More
Benzylacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10474385
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
2550-26-7
C10H12O
148.2
MFCD00008790
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
17355
4-phénylbutan-2-one
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
2550-26-7
C10H12O
148.2
MFCD00008790
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
17355
4-phénylbutan-2-one
CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Benzylacetone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9875g/mL
Point d’ébullition 235°C to 237°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2COCH3
Indice de réfraction 1.5100 to 1.513
Quantité 1 L
Beilstein 07, 314
Gravité spécifique 0.9875
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water.. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform,,very soluble in acetone
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzylacetone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.