Learn More
Benzylamine, + de 99 %, pur, Acros Organics
Marque: Acros Organics 105850100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 100-46-9 Poids : 9.85000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité | 10l |
---|---|
Conditionnement | Récipient en plastique |
Identifiants chimiques
100-46-9 | |
107.15 | |
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N | |
7504 | |
Phénylméthanamine |
C7H9N | |
MFCD00008106 | |
benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine | |
CHEBI:40538 | |
C1=CC=C(C=C1)CN |
Spécification
Benzylamine | |
72°C | |
Récipient en plastique | |
0.98 | |
0.3% max. (K.F.) | |
Incolore à jaune | |
10l | |
100-46-9 | |
100.0 | |
C7H9N | |
MFCD00008106 | |
01,51; 10,26; 13,79; 16,22 | |
benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine | |
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N | |
Phénylméthanamine | |
7504 | |
107.15 | |
99% |
0.9800g/mL | |
Authentic | |
1.5424 to 1.5444 | |
1.82 mPa.s (20°C) | |
182.0°C to 185.0°C | |
-30.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5CH2NH2 | |
12,1013 | |
15,1128 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: >50g/100mL methanol,>50g/100mL ethanol,>50g/100mL 2-propanol,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene | |
C1=CC=C(C=C1)CN | |
107.15 | |
CHEBI:40538 | |
Liquide | |
Pures |
Sécurité et traitement
- Benzylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.