Learn More
Ester de pinacol de l’acide benzylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Benzylboronic acid pinacol ester finds application in Pd (0)-mediated [11 C] carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester de pinacol de l’acide benzylboronique trouve son application dans la réaction de carbonylation [11C] médiée par Pd (0).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
L’ester de pinacol de l’acide benzylboronique trouve son application dans la réaction de carbonylation [11C] médiée par Pd (0).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzylboronic acid pinacol ester |
Densité | 0.98 |
Point d’ébullition | 65°C (0.15 mmHg) |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 218.1 |
Pourcentage de pureté | 96% |