Learn More
Alfa Aesar™ Chlorure de benzylmagnésium, 1-2 M en THF
69.22€ - 285.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6921-34-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7ClMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.888 |
Numéro MDL | MFCD00000469 |
Clé InChI | SCEZYJKGDJPHQO-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium |
CID PubChem | 2733352 |
Nom IUPAC | Magnésium ; méthanidylbenzène ; chlorure |
SMILES | [CH2-]C1=CC=CC=C1.[Mg+2].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15432967
|
Alfa Aesar™
087299.AD |
50mL |
69.22€
50mL |
Expédition estimée 07-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15442967
|
Alfa Aesar™
087299.AK |
250mL |
285.00€
250mL |
Expédition estimée 07-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
6921-34-2 | |
150.888 | |
SCEZYJKGDJPHQO-UHFFFAOYSA-M | |
2733352 | |
[CH2-]C1=CC=CC=C1.[Mg+2].[Cl-] |
C7H7ClMg | |
MFCD00000469 | |
benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium | |
Magnésium ; méthanidylbenzène ; chlorure |
Spécification
Benzylmagnesium chloride | |
Air and moisture sensitive | |
50mL | |
C7H7ClMg | |
UN2924 | |
SCEZYJKGDJPHQO-UHFFFAOYSA-M | |
Magnésium ; méthanidylbenzène ; chlorure | |
2733352 | |
Liquide |
1 to 2M in THF | |
Marron-violet | |
6921-34-2 | |
MFCD00000469 | |
benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium | |
[CH2-]C1=CC=CC=C1.[Mg+2].[Cl-] | |
150.888 | |
150.89 |