Learn More
Berkshire™ 770 lingettes Durx™
BIOPHARMA
Code produit. 12716045 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
12 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12716045
Marque: Berkshire™ DR770.1212.20
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications de classe ISO 5 (classe 100)
  • 55 % de cellulose hydroentangle mécanique / 45 % de polyester avec liant non ionique exclusif
  • Bonne compatibilité avec l’IPA et d’autres solvants
  • Faible génération de fibres et de particules
  • Doux, très absorbant et durable
  • Combinaison critique de la résistance au polyester synthétique avec les caractéristiques absorbantes de la cellulose
Informations sur la commande
Poids de base, 65,8g/m2.
Spécification
Type de produit Lingettes pour salle blanche Durx™ 770
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,48 cm
Matériau Polyester Cellulose
Compatibilité Solutions de nettoyage et de désinfection courantes
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 65,8
Certifications/Conformité RoHS
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
À utiliser avec (application) Nettoyage d'équipements de laboratoire, de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés et de composants électroniques