Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Berlin
Le textile tissé combiné au PU fournit un polyuréthane résistant à l’usure qui protège le textile de manière optimale. La semelle intérieure en PU extrêmement confortable garantit un soutien et un rembourrage durables du pied. Grâce à la doublure Hydro-Tec™, cette chaussure de sécurité est également particulièrement respirante.
72.70€ - 89.65€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Gris, Bleu |
Conception | Berlin |
Matériau de revêtement | Antibactérien Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948411
|
Emma Safety Footwear
406647-39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958411
|
Emma Safety Footwear
406647-40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968411
|
Emma Safety Footwear
406647-41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978411
|
Emma Safety Footwear
MM40664742 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988411
|
Emma Safety Footwear
MM40664743 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998411
|
Emma Safety Footwear
MM40664744 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908421
|
Emma Safety Footwear
MM40664745 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918421
|
Emma Safety Footwear
MM40664746 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928421
|
Emma Safety Footwear
MM40664747 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Construction en textile tissé revêtue de polyuréthane
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Doublure antibactérienne Hydro-Tec™
- Certification ESD
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Gris, Bleu | |
Antibactérien Hydro-Tec™ | |
Composite |
Lacets | |
Berlin | |
Textile |