Learn More
Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Graphit
Catalog Number p-7232034
Click to view available options
Dimensions:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.
  • Matériau : 65 % polyester, 40% coton, environ 245 g/m², tissu croisé
  • Ce pantalon est optimisé d’un point de vue physiologique
  • Empiècements colorés contrastants, bien-être permanent et liberté de mouvement.
  • Ceinture avec élastique pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes pour le rangement, coupe de type sport - lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme Oeko-Tex 100
  • Tailles : 42 à 66
  • Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : I point, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Dimensions 60
Sexe Hommes
Couleur Gris
Type de bouchon Boutons ; Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur environ 0,245 g/m²