Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. 10616962 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10616962
Marque: Thermo Scientific Chemicals 172581000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10191-18-1
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00007533
Clé InChI AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
CID PubChem 73243
ChEBI CHEBI:39045
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spécification
Absorbance 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm
Nom chimique ou matériau BES
Point de fusion 152.0°C to 154.0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à marron
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (100°C, 2 hrs)
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthane-1-acide sulfonique
Poids de la formule 213.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • BES