Learn More
Sel de sodium BES, 99 %, ACROS Organics™
55.45€ - 612.00€
Identifiants chimiques
CAS 66992-27-6
Formule moléculaire C6H14NO5S·Na
Poids moléculaire (g/mol) 235.24
Clé InChI CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bes sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonate, n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane-1-sulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-, monosodium salt, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, sodium salt, bes na, bes sodium salt buffer, potassium c6h14no5s
CID PubChem 23671640
Nom IUPAC Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11925291
FDS Afficher les documents
Acros Organics
439030250
25g
55.45€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
11955291
FDS Afficher les documents
Acros Organics
439031000
100g
164.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
11935291
FDS Afficher les documents
Acros Organics
439035000
500g
612.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
Description
Description
Tampon biologique
Spécification
Identifiants chimiques
66992-27-6
235.24
bes sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonate, n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane-1-sulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-, monosodium salt, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, sodium salt, bes na, bes sodium salt buffer, potassium c6h14no5s
Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate
C6H14NO5S·Na
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
23671640
C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
BES sodium salt
98.5
99%
bes sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonate, n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane-1-sulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-, monosodium salt, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, sodium salt, bes na, bes sodium salt buffer, potassium c6h14no5s
C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
235.24
235.24
99%
Authentic
Blanc
25g
66992-27-6
100.0
C6H14NO5S·Na
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate
23671640
Poudre ou poudre cristalline
30.18 to 31.09% C, 5.85 to 6.04% N
Bouteille en verre
155.6°C to 156.5°C
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • BES sodium salt
FDS