Learn More
béta-nicotinamide adénine dinucléotide, sel disodique, hydrate, + de 95 %, forme réduite, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10034203
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1949720-50-6
C21H27N7Na2O14P2
709.41
MFCD00036200
QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
beta-nadh disodium salt
131673989
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl hydrogénophosphate ; hydrogène moléculaire ;  sodium
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
1949720-50-6
C21H27N7Na2O14P2
709.41
MFCD00036200
QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
beta-nadh disodium salt
131673989
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl hydrogénophosphate ; hydrogène moléculaire ;  sodium
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau β-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate
Note relative au nom Reduced Form
Absorbance 0.79 to 0.85 (A250/A260), 0.21 to 0.25 (A280/A260)
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140.0°C to 142.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 709.4
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Poudre