Learn More
Beta-nicotinamide adénine dinucléotide phosphate réduit sel tétrasodique 98 % MP Biomedicals
Code produit. 11368779 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
50mg
Code produit. 11368779
Marque: MP Biomedicals 0210116783
Edge
Identifiants chimiques
CAS 2646-71-1
Formule moléculaire C21H26N7Na4O17P3
Poids moléculaire (g/mol) 833.35
Numéro MDL MFCD10567216
Clé InChI WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonyme nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
CID PubChem 131673986
Spécification
Nom chimique ou matériau Beta - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
Note relative au nom Reduced Tetrasodium Salt
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 250 mg
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl ; Hydrogène moléculaire ; Sodium
Poids de la formule 833.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre blanche