Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaBasic™ 18, granulométrie de 5 μm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 sont des colonnes hautement efficaces et reproductibles.
Marque: Thermo Scientific™ 71505-254630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 sont des colonnes hautement efficaces et reproductibles.
- Porosité adaptée aux petites molécules, aux peptides et aux digestions de protéines
- Stabilité aux pH élevés exceptionnelle
Spécification
Colonne analytique | |
LC / MS , APCI | |
5 μm | |
150 Å | |
L1 | |
Beta | |
13% | |
Oui |
4,6 mm | |
250mm | |
2 - 12 | |
200 m²/g | |
BetaBasic C18 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |