Learn More
Bétaïne, 98 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13468448
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
107-43-7
C5H11NO2
117.15
MFCD00012123
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
247
CHEBI:17750
2-(triméthylazaniumyle)acétate
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
107-43-7
C5H11NO2
117.15
MFCD00012123
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
247
CHEBI:17750
2-(triméthylazaniumyle)acétate
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau βine
Note relative au nom Anhydrous
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 301.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (140°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3NCH2CO2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 2369
Merck Index 15, 1181
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: 55g/100 g methanol,8.7g/100 g ethanol,sparingly soluble in ether,slightly soluble in chloroform
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analyse
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline