Learn More
Thermo Scientific™ BETASIL™ C18 HPLC Columns
Use for strong retention of non-polar and moderately polar compounds using high organic mobile phase.
650.00€
Produits 2
Code produit Marque Granulométrie Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Granulométrie Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10588965 Afficher les documents Thermo Scientific™
70103-152130
3 µm 2.1 mm 150 mm 650.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 10-03-2020
Ajouter au panier
10007404 Afficher les documents Thermo Scientific™
70103-153030
3 µm 3 mm 150 mm 650.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 25-03-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • 100Å high purity silica
  • High surface area and phase loading
  • Dense bonding results in excellent reproducibility and stability
  • Excellent performance with acids, bases and neutral compounds