Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde BetaSil™ Diol
La cartouche de garde Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol est disponible en dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque:  Thermo Scientific™ 72605-014001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10095814
  • 421.82€ / 4 pièces
En stock
Description
La cartouche de garde Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol est disponible en dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
5 μm
4 mm
LC-MS
10 mm
Granulométrie : 5 um ; 10 x 4.0 mm (L x dia. int.)
Beta