Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection, phényl / hexyl BetaSil™
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
411.13€
Spécification
Longueur (métrique) | 10 mm |
---|---|
Phase stationnaire | Phényl/Hexyl |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10107524
|
Thermo Scientific™
73005-012101 |
2,1mm | 5 μm |
411.13€
4 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
Caractéristiques de la phase solide BetaSil phényl / hexyl
- Ligand sur silice 100 Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
- Les colonnes Thermo Scientific BetaSil phényl / hexyl offrent une sélectivité unique
Spécification
10 mm | |
Phényl/Hexyl |