Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection en silice BetaSil™
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
Marque: Thermo Scientific™ 70005-012101
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
- Silice 100 Å
- Surface importante
Spécification
2 à 9 | |
10 mm | |
2,1 mm | |
Colonne HPLC | |
L3 |
5 μm | |
100 Å | |
2,1 mm | |
Non | |
BetaSil |