Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection en silice BetaSil™
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
Marque:  Thermo Scientific™ 70005-013001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10279174
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
  • 100Silice 100 Å
  • Surface spécifique importante
Spécification
Spécification
2 - 9
10mm
3 mm
colonnes HPLC
L3
5µm
100 Å
3 mm
Non
BetaSil