Learn More
Saint-Gobain Tubulure Bev-A-Line IV
Revêtement en PE avec enveloppe en éthylène-acétate de vinyle. La tubulure Bev-A-Line IV Saint Gobain Performance Plastics™ ne contient pas de plastifiants et est adaptée aux produits alimentaires, boissons, médicaments, à une utilisation générale et en laboratoire, mais elle est bien plus abordable que la tubulure en PTFE. Sans danger pour la plupart des alcools ; évitez l’utilisation avec des solvants forts.
253.00€ - 435.00€
Spécification
Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Translucide |
Alert:
Éviter une utilisation avec des solvants forts
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11793119
|
Saint-Gobain
06490-20 |
12,8 mm | 19,2 mm | 50°psi | 6,35 mm |
342.00€
15m |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11703129
|
Saint-Gobain
06490-39 |
19,2 mm | 25,4 mm | 39°psi | 3,2 mm |
435.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11703139
|
Saint-Gobain
06490-12 |
3,2 mm | 6,4 mm | 5,0 bar, 72°psi | 1,6 mm |
253.00€
15m |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Adaptée aux produits alimentaires, boissons, médicaments, à une utilisation générale et en laboratoire
- Plus économique que la tubulure en PTFE
- Sans danger pour la plupart des alcools
- Revêtement en PE avec enveloppe en éthylène-acétate de vinyle
- Sans plastifiants
- Non toxique et non hémolytique
- Thermo-collable
- Translucide
- Plage de températures : –30 à 160°F (–51 à 71°C)
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène ou chaleur sèche
- Certifications : Résine conforme aux exigences de la FDA (joint : 21 CFR 177.1520 ; enveloppe 21 CFR 177.1350). Conforme aux normes USP classe VI, USDA et National Formulary.
Spécification
15,2 m | |
1/boîte | |
Translucide |
-51°C | |
Stérile | |
71°C |