Learn More
Ansell™ Gants immergeables en latex de caoutchouc naturel Bi-Colour™ série 87-900
Avec un mélange latex/néoprène pour une protection fiable contre une très large gamme de produits chimiques. Les gants immergeables en latex de caoutchouc naturel Ansell Edmont™ Bi-Colour™ série 87-900 sont doublés pour une double protection.
44.05€ - 46.20€
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
---|---|
Matériau de la manchette | Néoprène |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants pour immersion |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11731573
|
Ansell™
87900080 |
7,5 |
44.05€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11712833
|
Ansell™
87900080 |
8 |
46.20€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746883
|
Ansell™
87900090 |
9 |
46.20€
12 paires |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11741573
|
Ansell™
87900100 |
10 |
46.20€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11722833
|
Ansell™
87900110 |
11 |
46.20€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance aux sels et aux détergents lourds
- Doublure de qualité en coton pur pour aider à réduire le risque d’irritation cutanée
- Avec finition en losange gaufrée, couleur vert et jaune
- Robuste et durable, avec une excellente préhension humide ou sèche
- Idéal pour l’assemblage d’aéronefs, la fabrication de produits électroniques. et de batteries, ainsi que pour l’industrie chimique
Spécification
Latex de caoutchouc | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants pour immersion | |
Jaune | |
Floc de coton | |
Résistant aux sels et aux détergents |
Néoprène | |
Non | |
0,68 mm | |
Manchette droite | |
12 paires |