Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Billy
La botte de sécurité tout usage repousse l’acide et l’huile comme un parapluie repousse l’eau. Le dessus solide supportant la cheville s’adapte parfaitement et confortablement au pied.
132.50€ - 154.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Billy |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918951
|
Emma Safety Footwear
MM73084839 |
39 |
132.50€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15928951
|
Emma Safety Footwear
MM73084840 |
40 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15938951
|
Emma Safety Footwear
MM73084841 |
41 |
132.50€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15948951
|
Emma Safety Footwear
MM73084842 |
42 |
152.64€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15958951
|
Emma Safety Footwear
MM73084843 |
43 |
132.50€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15968951
|
Emma Safety Footwear
MM73084844 |
44 |
132.50€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15978951
|
Emma Safety Footwear
MM73084845 |
45 |
132.50€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988951
|
Emma Safety Footwear
MM73084849 |
49 |
132.50€
1 paire |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Billy | |
Cuir |