Learn More
Huenersdorff™ Boîte d’assortiments de lames en PP
Les boîtes de stockage en polypropylène Huenersdorf™ sont le complément idéal de tout laboratoire de microscopie.
Marque:  Huenersdorff™ 6118
Code produit. 10002064
  • 14.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 12 compartiments
  • Profondeur = 225 mm
  • Largeur = 335 mm
  • Hauteur = 55 mm
  • Plastique PP
  • Spécification
    Spécification
    Boîte d’assortiments
    55 mm
    225 mm
    1 de chaque
    335 mm
    Jaune
    Fermeture et charnière stables
    Polypropylène
    Rectangulaires