Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone BIO-SILICO
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Les bouchons en silicone Hirschmann™ SILICOSEN sont des bouchons de culture spécialement traités avec des bulles grossières pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
51.40€ - 631.00€
Spécification
Couleur | Orange |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10352553
|
Hirschmann™
8905912 |
9-11 mm |
51.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10362553
|
Hirschmann™
8905917 |
13 à 16 mm |
60.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10507393
|
Hirschmann™
8905924 |
20-23 mm |
95.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10776443
|
Hirschmann™
8905932 |
22-30 mm |
149.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10196060
|
Hirschmann™
8905942 |
30-40 mm |
351.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10106070
|
Hirschmann™
8905952 |
40 à 50 mm |
631.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure des pores grossiers
- Bonne perméabilité à l’air
- Résistance aux produits chimiques et à la température
- Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Orange | |
Bouchon | |
10/boîte |
Silicone | |
Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture |