Learn More
Macherey-Nagel™ Papiers de transfert MN827 B Bioanalyse
Marque: Macherey-Nagel™ 742128
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Spécification
Blotting Paper | |
100 Pack | |
0.7 mm | |
160 x 160 mm |